Documentos Principais
CLS3917
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
flat bottom
white bottom
white polystyrene
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
bag of 20
fabricante/nome comercial
Corning 3917
tamanho
96 wells
volume do poço
360 μL
volume de trabalho
75-200 μL
cor
white
adequação
suitable for (cell culture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
  • Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate have Flat bottom with a working volume of 75 to 200 μL.
  • Opaque white polystyrene walls.
  • Display low background luminescence and fluorescence.
  • Non-reversible lids with condensation ring to reduce contamination.
  • Nonpyrogenic and sterilized by gamma radiation.
  • Individual alphanumeric codes enable well identification.
  • Hydrophilic surface and negatively charged optimally for cell attachment and growth.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)