Documentos Principais
CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Sinônimo(s):
96 multiwell plate
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 6.548,00
R$ 6.548,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 6.548,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
R$ 6.548,00
Check Cart for Availability
Materiais
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
embalagem
bag of 25
pkg of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3887A
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
cor
black
adequação
suitable for tissue
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)