CLS3686
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Sinônimo(s):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Selecione um tamanho
R$ 2.607,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.607,00
Produtos recomendados
Materiais
black bottom
black polystyrene
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
bag of 25 inner package
fabricante/nome comercial
Corning 3686
tamanho
96 wells
poço P
10.7 mm
volume do poço
190 μL
volume de trabalho do poço
25-125 μL
cor
black
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
NBS™ (non-binding surface)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® 96 well half-area microplates support various application requirements.
- Black microplates reduces background and light scattering, resulting in higher signal-to-noise ratios.
- Designed to reduce well-to-well crosstalk.
- Non-treated polystyrene surface is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies.
- The flat bottom is usually the best choice for detection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)