Documentos Principais
CLS3762
Corning® 384 well microplate, low flange
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
Sinônimo(s):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt
embalagem
case of 100 ea
pack of 25
fabricante/nome comercial
Corning 3762
volume máximo
112 μL
tamanho
384 wells
volume de trabalho
80 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Corning® 384 well microplate, low flange black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with no lid conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Untreated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic.
  • Applicable for fluorescent assays using either top or bottom detection plate readers.
  • Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)