Documentos Principais
CLS3571BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Sinônimo(s):
384 multiwell plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
black bottom
black polystyrene
flat bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
with generic barcode
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
Corning 3570BC
tamanho
384 wells
poços
384 wells
volume de trabalho
20-80 μL
adequação
suitable for (cell cuture)
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)