CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1595-2X
disponibilidade
not available in EU
capacidade
9,500 mL
diâmetro × A
187 mm × 470 mm
Descrição geral
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)