Documentos Principais
CLS354577
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
Sinônimo(s):
slides, chambers
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 12 ea (3 packs )
fabricante/nome comercial
Corning 354577
capacidade
4 well
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)