Documentos Principais
CLS354550
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 150 mm
Sinônimo(s):
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
lid
embalagem
pkg of 5 ea (1 pack )
fabricante/nome comercial
Corning 354550
Diâmetro
150 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)