CLS354433
Corning® BioCoat™ Matrigel® Matrix Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom clear wells
Características
lid
embalagem
pkg of 2 ea (Individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Corning 354433
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3