Documentos Principais
SAB2702279
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza B Virus NP antibody produced in mouse
clone GT371, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.641,00
R$ 3.641,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.641,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.641,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT371, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
Influenza B virus
concentração
1mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Recombinant fragment corresponding to N-terminal of Influenza B virus NP (B/Taiwan/753/2005)
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:2000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Affinity purified by Protein G
forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)