CLS354224
Corning® rLaminin-521
from human, pack of 500 μg
Sinônimo(s):
Corning laminin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Formulário
liquid
embalagem
pack of 500 μg
fabricante/nome comercial
Corning 354224
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features
Recombinant protein
Easy to self-coat
Available in 0.5 mg aliquots for easy handling
Compatible with multiple hPSC culture media and dissociation reagents
Supports undifferentiated expansion of hPSC
Suitable for xeno-free, defined culture environment
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)