Documentos Principais
CLS354088
Corning® BioCoat Fibronectin #1 German Glass Coverslip
size 22 mm, round glass, pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
Sinônimo(s):
slides, coverslip
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
round glass
embalagem
pkg of 60 ea (1 pack,Bulk Packed)
fabricante/nome comercial
Corning 354088
tamanho
22 mm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)