CLS3458
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size round wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 12, case of 24
Sinônimo(s):
cell culture inserts, cell culture plate, cell culture plates, corning plates
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Insertos para cultura celular de membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell Inserts with 8.0 μm pore polycarbonate membrane coated w/ Cultrex BME, w/lid, sterile, 24/cs
Materiais
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 3458
disponibilidade
not available in EU
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
volume de trabalho do inserto
0.1 mL
diâmetro da membrana
6.5 mm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.33 cm2 , cell growth area
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
translucent
tamanho de poro
8.0 μm
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
- 10 μm thick translucent polycarbonate membrane
- Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Aseptically coated with Cultrex Basement Membrane Extract (BME), a soluble form of extracellular matrix purified from EHS turmors.
- Ideal for cell invasion experiments
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)