Documentos Principais
M290
Reactivity: Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse, 93012001
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU/c rat spleen
Mieloma
P3X63Ag8.653
Reatividade
Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8.653 x Rat LOU/c spleen
Descrição de linhagem celular
No known cross reactivity. Blocks functional activity of mouse α-E-β-7 integrin.
Imunogênio
Mouse gut intraepithelial lymphocytes
Aplicação
Functional studies on α-M290 ß7 in mice
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG2a.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 2-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)