Documentos Principais
RT4-D6P2T
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93011415, rat nerve, Bipolar
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rat nerve
embalagem
tube of 5 μg 93011415-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011415-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Bipolar
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Rat Schwann cell, immature
Descrição de linhagem celular
Derived from the ethylnitrosourea-induced tumour line D6 of the rat peripheral nervous system. Cells will de-differentiate after 10 passages. Read references prior to use.
Aplicação
Schwann cell gene regulation and development
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)