Documentos Principais
TM3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse testis
embalagem
tube of 5 μg 91060526-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91060526-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Prostaglandin F2a
receptores
Epidermal growth factor (EGF), Androgen, Oestrogen, Progesterone
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse BALB/c testis, Leydig cell
Descrição de linhagem celular
Originated from primary cultures of Leydig cell enriched preparations from normal testes of 11-13 day old BALB/c nu/+ mice. Characteristics similar to primary cultures of Leydig cells. Responds to leuteinising hormone but not FSH. In the presence of LH the cells are capable of metabolising cholesterol. These cells are non-tumourigenic.
Aplicação
Hormone studies
Meio de cultura
Ham′s F12 + DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:200 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37²C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)