Documentos Principais
OMK (637-69)
90110510, owl monkey kidney, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
OMK (637-69), from owl monkey kidney, 90110510, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
owl monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
receptores
Not specified
Origem de linhagem celular
Owl Monkey Kidney
Descrição de linhagem celular
Derived from a normal female adult owl monkey. Sub-cultivation on over 100 occasions produced no evidence of latent infection. Used for propagation of non-human primate viruses, e.g., Herpesvirus aotus, Herpesvirus saimari and Herpesvirus ateles.
Meio de cultura
EMEM (EBSS) (M2279) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 1% NEAA (M7145) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8, i.e., seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37 °C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)