WPB01065WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
532 mL capacity(18 oz)
Sinônimo(s):
sample bag with label, sample collection bag, sampling bag
Selecione um tamanho
R$ 1.104,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.104,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
B01065WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C
4.5 in. × 9 in. , 11.5 x 23 cm
capacidade
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz)
espessura
-2.5 mil , 0.064 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Blended, Virgin Polyethylene Film: ensures exceptional clarity, superior strength. FDA approved for food contact
- Puncture-Proof Closure Tabs: contains inner and outer tapes for longevity and stability; wire for easy opening, pouring, and closing
- Post-Manufacturing Sterilization: perforated closure to maintain sterility and for increased sample integrity
- Opening Pull tabs: contains non-slip textured Tyvek for easy opening
- Continuous Perimeter Seal: for maximum protection against leaks
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)