Documentos Principais
L5178Y-R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse lymph
embalagem
tube of 5 μg 90062802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90062802-1VL
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse DBA/2 Lymphoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
Meio de cultura
Fischer′s + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 30,000 to 700,000 cells/ml; 5% CO2; 37 C. Cells grow as small clumps.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)