Documentos Principais
K-BALB (K-234)
89092101, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
K-BALB (K-234), 89092101, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
fonte biológica
mouse embryo
embalagem
tube of 5 μg 89092101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89092101-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n=40
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse A31 embryo Kirsten sarcoma, transformed
Descrição de linhagem celular
Cell morphology is different from the parent clone (A31) and there is a loss of sensitivity to contact inhibition of cell division. The cells are highly tumorigenic. Superinfection with MuLV results in rescue of MSV.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3 x 10,000 cells/cm2 using 0.1% trypsin for 3-5 minutes; 5% CO2; 37°C
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)