Documentos Principais
CNC 127I
87091701, mouse breast, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
CNC 127I, 87091701
fonte biológica
mouse breast
embalagem
tube of 5 μg 87091701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091701-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse RIII mammary tumour
Descrição de linhagem celular
Subclone of parent line C127. The cells support the growth of Bovine Papilloma Virus and have been used for DNA transfection studies.
Aplicação
Transfection and virus studies: Bovine papilloma virus
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)