Documentos Principais
OKT11
Reactivity: Anti-CD2, human, 86050802, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Mouse x Mouse Hybridoma
embalagem
tube of 5 μg 86050802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86050802-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reatividade
Anti-CD2, human
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Descrição de linhagem celular
The antibody is directed against the CD2 antigen on human thymocytes and peripheral T lymphocytes.
Imunogênio
Human acute lymphoblastic leukaemia cells
Meio de cultura
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)