Documentos Principais
MRC-9
85020202, human lung (fetal), Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human lung (fetal)
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
2n = 46, diploid
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
MRC-9, 85020202
fonte biológica
human lung (fetal)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian foetal lung
Descrição de linhagem celular
Established from normal lung tissue of a 15 week old female Caucasian foetus. Like MRC-5 the line is susceptible to a wide range of viruses. At least 40 population doublings expected.
Aplicação
Virus studies: rhinoviruses, production of viral vaccines
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 8,11
D16S539: 12
D5S818: 12,13
D7S820: 10,11
THO1: 6,8
TPOX: 11
vWA: 16,17
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)