Documentos
MRC-5 SV2
84100401, human lung (fetal), Fibroblast
Sinônimo(s):
MRC-5V2 Cells, MRC5V2 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
MRC-5 SV2, 84100401
fonte biológica
human lung (fetal)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. = 60-80, hyperdiploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human foetal lung, SV40 transformed
Descrição de linhagem celular
Derived from the parental cell line MRC-5 by transformation with the SV40 virus. The cells do not senesce.
Aplicação
Transformation and virus studies: SV40
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.