1.2B4
10070103, human pancreas (islets), Epitheloid
About This Item
Produtos recomendados
product name
1.2B4, from human pancreas(islets), 10070103
fonte biológica
human pancreas (islets)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal chromosome number 67-71
morfologia
Epitheloid
produtos
1.2B4 cells have been shown to express insulin, glucokinase and IAPP by immunocytochemistry. These cells express the GLUT1 glucose transporter.
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 10,13
D5S818: 10,14
D7S820: 12
THO1: 9
TPOX: 8,12
vWA: 18
Meio de cultura
Rotina de subcultura