Documentos Principais
HCA-46
7031601, human colon, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
HCA-46, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 07031601
fonte biológica
human colon
embalagem
tube of 5 μg 07031601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07031601-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
CEA
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human colon adenocarcinoma
Descrição de linhagem celular
Established from a sigmoid colon adenocarcinoma of a 53 year-old female patient. Imperial College Innovations has stated that this cell line is not to be supplied to commercial organisations.
Meio de cultura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 using 0.05% trypsin/EDTA; 7.5% CO2; 37°C. Suggested seeding density 2-4x10,000 cells/cm2.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Exoneração de responsabilidade
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)