Documentos Principais
Z171425
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 0.5 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.092,00
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
R$ 1.092,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
2 in. (bevel tip)
Características
needle bevel tip
fabricante/nome comercial
VICI 050032
capacidade
0.5 mL
agulha C
2 in.
Descrição geral
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)