recombinante
expressed in E. coli
Formulário
liquid
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicação(ões)
CRISPR
Seleção
blasticidin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
To order gRNA in any format click here
Aplicação
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Manufacture of Cas9 expressing Lentiviral Particles
Características e benefícios
- Highly specific
- Highly active
- Ready to use purified plasmid DNA
Princípio
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)