Documentos Principais
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.096,00
R$ 2.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.096,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
R$ 2.096,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
vial of 50 μL
concentração
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicação(ões)
CRISPR
Seleção
blasticidin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Aplicação
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Características e benefícios
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Componentes
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Ligação
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)