C9392
(±)-Coniine
≥98%, liquid
Sinônimo(s):
2-Propylpiperidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
cor
, clear colorless to yellow-green
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1CCCCN1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8/h8-9H,2-7H2,1H3
chave InChI
NDNUANOUGZGEPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?