C9154
Choline base solution
~50 % (w/w) in H2O
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium hydroxide, Choline solution
About This Item
Produtos recomendados
concentração
~50 % (w/w) in H2O
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Substratos
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?