C8726
Caspase 9 human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged), buffered aqueous solution, >2,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
ICE-Lap6, Mch6
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
>2,000 units/mg protein
peso molecular
N-terminal prodomain plus the large subunit. 36 kDa (caspase 9 expressed as a C-terminal histidine-tagged protein appears as a two-subunit protein)
small subunit 13 kDa (subunit containing the histidine tag)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CASP9(842)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?