C8093
Monoclonal Anti-Connexin-43 antibody produced in mouse
clone CXN-6, ascites fluid
Sinônimo(s):
Mouse monoclonal antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CXN-6, monoclonal
peso molecular
antigen 43 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, hamster, bovine, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:8,000-1:16.000 using mouse whole brain extract
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697) , GJA1P1(2698)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- fluorescent immunostaining
- western blotting
- immunocytochemistry
- preparation of immuno-affinity columns
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.