C7744
Combretastatin A4
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-(3′-hydroxy-4′-methoxyphenyl) ethane 3,4,5-trimethoxy-3′-hydroxy-4′-methoxystilbene, 2-Methoxy-5-[(1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl]phenol, CA4
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C/c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5-
chave InChI
HVXBOLULGPECHP-WAYWQWQTSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an anti-tubulin agent to determine the effects of isocitrate dehydrogenases (IDH1 and IDH2) proteins in G2/M phase[2]
- to evaluate the anti-proliferative and pro-apoptotic properties of biphenyl CA4 derivatives in both 2D and 3D cancerous and non-cancerous cell models[1]
- as a microtubule inhibitor to study its effects on motility of Ascaris suum L3 larvae[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)