Documentos Principais
C6399
Sigma-Aldrich
Cholesteryl n-valerate
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-pentanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-pentanoate, Cholesteryl pentanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H54O2
Número CAS:
Peso molecular:
470.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (HPLC; detection at 205 nm)
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)C)C)=O
InChI
1S/C32H54O2/c1-7-8-12-30(33)34-25-17-19-31(5)24(21-25)13-14-26-28-16-15-27(23(4)11-9-10-22(2)3)32(28,6)20-18-29(26)31/h13,22-23,25-29H,7-12,14-21H2,1-6H3/t23-,25?,26?,27?,28?,29?,31?,32?/m1/s1
chave InChI
RWTQCZGAMKTBRV-ICUBIBKNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Use of liquid-crystal cutaneous thermography for the diagnosis of bone diseases].
I G Gertsen et al.
Ortopediia travmatologiia i protezirovanie, (2)(2), 66-69 (1981-02-01)