Documentos Principais
36186
Supelco
Paraoxon-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphate, Diethyl p-nitrophenyl phosphate, Paraoxon, Paraoxon-ethyl
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 762,00
R$ 762,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 762,00
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OP(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
275.20
Beilstein:
1915526
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 762,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
densidade
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Paraoxon-ethyl is an organophosphate pesticide and an inhibitor of acetylcholinesterase[1]. It can undergo degradation by using titania nanoparticles, which are immobilized on glass or quartz substrates.[2]
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent irreversible acetylcholinesterase inhibitor
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Phenyl acetate 99%
Sigma-Aldrich
108723
Phenyl acetate
Malathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
Malathion
Malaoxon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36142
Malaoxon
Photocatalytic degradation of paraoxon-ethyl in aqueous solution using titania nanoparticulate film
Prasad.K.G, et al.
Thin Solid Films, 520(17), 5597-5601 (2012)
Improvement of acetylcholinesterase-based assay for organophosphates in way of identification by reactivators
Pohanka M, et al.
Talanta, 77(1), 451-454 (2008)
Francesca Cavalieri et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(2), 464-471 (2012-12-26)
Air-filled lysozyme microbubbles (LSMBs) were engineered as a support for the immobilization of gold nanoparticles and an enzyme, alkaline phosphatase, in order to develop micro-antimicrobial and biosensing devices. Gold nanoparticles immobilized on LSMBs significantly improved the antimicrobial efficacy of the
Guanglei Fu et al.
Talanta, 103, 110-115 (2012-12-04)
Highly sensitive colorimetric detection of organophosphate pesticides (OPs) was developed using Cu (I)-catalyzed click chemistry as the colorimetric signal amplification process between the acetylcholine esterase-acetylthiocholine system (AChE-ATCl) and azide- terminal alkyne-functionalized Au NPs as the colorimetric probe. It was demonstrated
Krystle L Yozzo et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 126, 346-354 (2012-10-11)
Using paraoxon as a reference acetylcholinesterase (AChE) inhibitor, the objective of this study was to develop an adverse outcome pathway (AOP) that provided quantitative linkages across levels of biological organization during zebrafish embryogenesis. Within normal zebrafish embryos, we first demonstrated