C5929
Carbonato de cálcio
BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Limestone, calcite, calofort u, chalk, marble
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
solubilidade
H2O: soluble (10 g + 20 mL of HCl, dilute to 150 mL with H2O)
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- BioReagent grade.
- High level of assay ( ≥99.0%), indicating its purity.
- Designed for insect cell culture applications.