Documentos Principais
C5787
Sigma-Aldrich
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Sinônimo(s):
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14NO · C7H7O3S
Número CAS:
Peso molecular:
275.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
cationic
Ensaio
~99%
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
chave InChI
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
For use with organic solvents.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Acyl group acceptor
Substratos
Choline acetyltransferase substrate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)