C5460
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
BioXtra, 99.0-102.0%
Sinônimo(s):
Cetylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cationic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
99.0-102.0%
Formulário
powder
peso molecular
358.00 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless to faintly yellow
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?