This product is provided as a solution with a minimum concentration of 0.50 mg protein/mL Carboxypeptidase B in 0.05 M NaOAc pH 5.0, containing 1.0 M NaCl and 0.01% NaN3. The concentration is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis. The maximum volume, based on the product specification, is 0.2 mL. This product is stored at −20°C and ships on dry ice. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c5233#product-information
C5233
Carboxypeptidase B from human pancreas
50-55 units/mg protein carboxypeptidase B
Sinônimo(s):
Peptidyl-L-Lysine[L-arginine] hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pancreas
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
50-55 units/mg protein carboxypeptidase B
Impurezas
≤0.2% chymotrypsin
≤0.2% trypsin
≤1 unit/mg protein carboxypeptidase A
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
chave InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CPB1(1360)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
I have a question about the Carboxypeptidase B (C-5233). Generally, how much volume of buffer solution (0.05M NaOAc pH 5.0+1.0M NaCl+0.01% NaN3) to add to make the stock? What is the storage temp. for the stock solution after reconstitution? Thank you!
1 answer-