C4874
Calmodulin bovine
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CaM, Phosphodiesterase 3:5-cyclic nucleotide activator, Phosphodiesterase 3′:5′-cyclic nucleotide activator
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
Mw 19000.9 by amino acid sequence
composição
Protein, ≥85%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... CALM(100297344)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3