SRP6310
Calmodulin from bovine brain
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CALM, CAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine brain
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
16 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
pkg of 500 μg
adequação
suitable for chromatography
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... CAM(520277)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)