C4542
Cyclobenzaprine hydrochloride
Sinônimo(s):
5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,e]cycloheptatriene hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
originador
Johnson & Johnson
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
chave InChI
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?