Documentos
C4357
Greiner culture flasks, suspension culture treated
surface area 175 cm2
Sinônimo(s):
culture flask, tissue culture flask, tissue culture flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
Materiais
hi-profile, angled neck
polystyrene flask
screw top white high-density polyethylene cap
descrição
DNase, RNase free
esterilidade
sterile
sterile
Características
DNase free
RNase free
vented
with cap
embalagem
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
fabricante/nome comercial
Greiner 661190
capacidade
550 mL
85 mL
área da superfície
175 cm2
tipo de ligação
(suspension culture treated)
non-treated surface
Descrição geral
Suspension culture treated for maximum cell yield with minimum monolayer adhesion.