C4018
Choloylglycine Hydrolase from Clostridium perfringens (C. welchii)
lyophilized powder, ≥100 units/mg protein
Sinônimo(s):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oylglycine amidohydrolase
Selecione um tamanho
R$ 2.308,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.308,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥100 units/mg protein
composição
Protein, ≥50% biuret
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)