C3527
Anti-C-Reactive Protein antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CRP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRP(1401)
Descrição geral
Aplicação
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)