C-26230
Renal Epithelial Cell Growth Medium 2
Basal Medium, 500 ml
Sinônimo(s):
Recommended with C-39606 or C-39605
About This Item
Produtos recomendados
forma
aqueous solution
embalagem
pkg of 500 ml
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To form a complete medium, it should be combined with the media supplements: C-39606 or C-39605
Aplicação
Componentes
Qualidade
Armazenamento e estabilidade
Rotina de subcultura
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
PromoCell offers optimized primary human renal epithelial cells and growth medium with protocols for handling and cultivation.