Documentos Principais
C2062
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 4 L bottle
Sinônimo(s):
carrier bottle, nalgene carrier
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
epoxy-coated handle
low-density polyethylene
Características
Holds 1 x 4 L bottle
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 6501-4000
Descrição geral
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.