Documentos Principais
Z177504
Sigma-Aldrich
Scienceware® bottle carrier
Holds 1 x 4 L bottle
Sinônimo(s):
bottle carriers, bottle holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.119,00
R$ 1.119,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.119,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.119,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene
descrição
Hole in dome permits tubing insertion for solvent transfer
Características
Holds 1 x 4 L bottle
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H16958-0000
diâmetro × A
20 cm (8 in.) × 37 cm (14⅜ in.)
Descrição geral
LDPE with poly-coated handles. Unique, tight-fitting, dome-top lid provides total protection for acid or solvent bottles. Accepts both US and metric size bottles.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)