C1999
CMP-Sialic Acid Synthetase from Neisseria meningitidis group B
recombinant, expressed in E. coli BL21, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
CTP: N-Acylneuraminate cytidylyltransferase
Selecione um tamanho
R$ 2.559,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.559,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli BL21
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
26.0 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.